Learn More
CeMMEC1, MedChemExpress
Código de producto. 16480767
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
25 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16480767 50 mg 50 miligramos
16477177 5 mg 5 miligramos
16475336 100 mg 100 miligramos
16434458 10 mg 10 miligramos
16413096 25 mg 25 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Código de producto. 16480767 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY111445
MedChemExpress CeMMEC1 is an inhibitor of BRD4, and also has high affinity for TAF1, with an IC50 of 0.9 μM for TAF1, and a Kd of 1.8 μM for TAF1 (2).
CeMMEC1 is an inhibitor of BRD4, and also has high affinity for TAF1, with an IC50 of 0.9 μM for TAF1, and a Kd of 1.8 μM for TAF1 (2).
Especificaciones
Nombre del producto químico o material CeMMEC1
CAS 440662-09-9
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C19H16N2O4
Cantidad 50 mg
Información de solubilidad DMSO : 100 mg/mL (297.32 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(C(C1=C2C=CC=C1)=CN(C)C2=O)NC3=CC=C(OCCO4)C4=C3
Peso molecular (g/mol) 336.34
Formula Weight (peso de la fórmula) 336.34
Porcentaje de pureza 99.69%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Cancer-programmed cell death