Learn More
Celpure™ P65, Meets USP/NF Testing Specifications, Honeywell Fluka™
Código de producto. 15625750 Tienda Honeywell Fluka Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 g
Tamaño de la unidad:
250 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15625750 250 g 250 g
1 options
Código de producto. 15625750 Proveedor Honeywell-Fluka N.º de proveedor 525235250G
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
meets USP/NF testing specifications
  • Líderes del sector durante más de 65 años
  • Honeywell ofrece ahora reactivos inorgánicos de primera calidad Fluka™ en todo el mundo – con consistencia, pureza y precisión garantizadas
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Celpure™ P65
Densidad 0.10 to 0.26 g/cm3 (wet density)
Color Gris
Cantidad 250 g
pH 5 to 8
CAS 61790-53-2
Pérdida por secado 0.01 to 0.50% at 105°C
Pérdida por ignición 0.01 to 2.00% at 1000°C
Envase Frasco de plástico
Permeabilidad 0.04 to 0.08 D
Dióxido de silicio 98%
Fórmula molecular O2Si
Número MDL MFCD00132803
Número UN NONH for all modes of transport
Clave InChI VYPSYNLAJGMNEJ-UHFFFAOYSA-N
SMILES O=[Si]=O
Nombre IUPAC dioxosilano
Peso molecular (g/mol) 60.083
PubChem CID 24261
ChEBI CHEBI:30563