Learn More
Eppendorf™ CellXpert™ C170i, puerta interior segmentada, control de oxígeno
Código de producto. 16386335
Cambiar vista
Click to view available options
Tipo de tapón:
Gran Bretaña
UE
Modelo de puerta:
Mango de lado derecho
Mango de lado izquierdo
Incluye:
Puerta interior con 4 segmentos
Puerta interior con 8 segmentos
Tamaño de la unidad:
cada uno
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Tipo de tapón Modelo de puerta Incluye Tamaño de la unidad
16386335 UE Mango de lado izquierdo Puerta interior con 4 segmentos cada uno
16306345 UE Mango de lado derecho Puerta interior con 8 segmentos cada uno
16316345 Gran Bretaña Mango de lado derecho Puerta interior con 8 segmentos cada uno
16326345 UE Mango de lado izquierdo Puerta interior con 8 segmentos cada uno
16366335 UE Mango de lado derecho Puerta interior con 4 segmentos cada uno
16376335 Gran Bretaña Mango de lado derecho Puerta interior con 4 segmentos cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Disponibilidad y fecha de envío del equipamiento estándar no incluye personalización o servicios montados en fábrica. Para ello, seleccione 'Solicitar presupuesto' o póngase en contacto con su gestor. Tenga en cuenta que el plazo de entrega variará.
Código de producto. 16386335 Proveedor Eppendorf™ N.º de proveedor 6731001051
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 10-03-2027
Disponibilidad y fecha de envío del equipamiento estándar no incluye personalización o servicios montados en fábrica. Para ello, seleccione 'Solicitar presupuesto' o póngase en contacto con su gestor. Tenga en cuenta que el plazo de entrega variará.
La incubadora de CO2 CellXpert™ C170i proporciona condiciones de crecimiento fiables para obtener resultados más reproducibles.
  • Control de oxígeno
  • Interfaz de usuario avanzada y puertos USB frontales
  • Diseño sin ventilador, sistema de estantería inteligente y concepto de aislamiento innovador
  • Nuevo concepto de cierre magnético de puertas para puertas exteriores e interiores
  • Cámara sin costuras, fácil desmontaje
  • Desinfección a alta temperatura (HTD) de 180 °C con protocolo, sin filtros HEPA internos
  • Tareas y alarmas personalizables
  • Sistema de gestión de edificios estándar y laboratorio conectado VisioNize
  • Protección contra vibraciones y turbulencias
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Capacidad (métrico) 170 l
Material de la cámara Acero inoxidable
Tecnología del sensor de CO2 Sensor de IR
Control de oxígeno Sí
Tipo de tapón UE
Intervalo de temperatura (métrico) Ambiente +4° hasta 50 °C
Pantalla Interfaz táctil VisioNize™
Modelo de puerta Mango de lado izquierdo
Incluye Puerta interior con 4 segmentos
Tecnología del sensor de O2 ZrO2 (dióxido de circonio)
Puertos 2
Dimensiones interiores (F x An x Al) 44,5 x 53,9 x 69,2 cm (17,5 x 21,2 x 27,2 pulg.)
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 71,5 x 71,8 x 90,0 cm (28,3 x 28,1 x 35,4 pulg.)
Requisitos eléctricos De 220 a 240 V, 50/60 Hz