Learn More
Eppendorf™ CellXpert™ C170i, puerta interior segmentada
Descripción
- Interfaz de usuario avanzada y puertos USB frontales
- Diseño sin ventilador, sistema de estantería inteligente y concepto de aislamiento innovador
- Nuevo concepto de cierre magnético de puertas para puertas exteriores e interiores
- Cámara sin costuras, fácil desmontaje
- Desinfección a alta temperatura (HTD) de 180 °C con protocolo, sin filtros HEPA internos
- Tareas y alarmas personalizables
- Sistema de gestión de edificios estándar y laboratorio conectado VisioNize
- Protección contra vibraciones y turbulencias
Especificaciones
Especificaciones
| Capacidad (métrico) | 170 l |
| Material de la cámara | Acero inoxidable |
| Tecnología del sensor de CO2 | Sensor de IR |
| Tipo de tapón | UE |
| Intervalo de temperatura (métrico) | Ambiente +4° hasta 50 °C |
| Pantalla | Interfaz táctil VisioNize™ |
| Modelo de puerta | Mango de lado izquierdo |
| Tecnología del sensor de O2 | ZrO2 (dióxido de circonio) |
| Puertos | 2 |
| Dimensiones interiores (F x An x Al) | 44,5 x 53,9 x 69,2 cm |
| Mostrar más |