Learn More
Eppendorf™ CellXpert™ C170i, puerta interior no segmentada, monitorización del nivel de agua
Código de producto. 16326325
Cambiar vista
Click to view available options
Tipo de tapón:
UE
Modelo de puerta:
Mango de lado derecho
Mango de lado izquierdo
Tamaño de la unidad:
cada uno
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Tipo de tapón Modelo de puerta Tamaño de la unidad
16326325 UE Mango de lado izquierdo cada uno
16306325 UE Mango de lado derecho cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Disponibilidad y fecha de envío del equipamiento estándar no incluye personalización o servicios montados en fábrica. Para ello, seleccione 'Solicitar presupuesto' o póngase en contacto con su gestor. Tenga en cuenta que el plazo de entrega variará.
Código de producto. 16326325 Proveedor Eppendorf™ N.º de proveedor 6731000221
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 09-03-2027
Disponibilidad y fecha de envío del equipamiento estándar no incluye personalización o servicios montados en fábrica. Para ello, seleccione 'Solicitar presupuesto' o póngase en contacto con su gestor. Tenga en cuenta que el plazo de entrega variará.
La incubadora de CO2 CellXpert™ C170i proporciona condiciones de crecimiento fiables para obtener resultados más reproducibles.
  • Monitorización del nivel de agua
  • Interfaz de usuario avanzada y puertos USB frontales
  • Diseño sin ventilador, sistema de estantería inteligente y concepto de aislamiento innovador
  • Nuevo concepto de cierre magnético de puertas para puertas exteriores e interiores
  • Cámara sin costuras, fácil desmontaje
  • Desinfección a alta temperatura (HTD) de 180 °C con protocolo, sin filtros HEPA internos
  • Tareas y alarmas personalizables
  • Sistema de gestión de edificios estándar y laboratorio conectado VisioNize
  • Protección contra vibraciones y turbulencias
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Capacidad (métrico) 170 l
Material de la cámara Acero inoxidable
Tecnología del sensor de CO2 Sensor de IR
Tipo de tapón UE
Intervalo de temperatura (métrico) Ambiente +4° hasta 50 °C
Pantalla Interfaz táctil VisioNize™
Modelo de puerta Mango de lado izquierdo
Tecnología del sensor de O2 ZrO2 (dióxido de circonio)
Puertos 2
Dimensiones interiores (F x An x Al) 44,5 x 53,9 x 69,2 cm (17,5 x 21,2 x 27,2 pulg.)
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 71,5 x 71,8 x 90,0 cm (28,3 x 28,1 x 35,4 pulg.)
Requisitos eléctricos De 220 a 240 V, 50/60 Hz