Learn More
Eppendorf™ C170i CellXpert™
Descripción
- Puerta interior no segmentada
- 180° HTD (estándar con C170i)
- 220–240 V, 50–60 Hz
Especificaciones
Especificaciones
| Control de concentración de CO2 | ±0,1 % |
| Tipo de controlador | Interfaz táctil VisioNize™ |
| Salidas de datos | USB, Ethernet, integrado VisioNize™ |
| Capacidad (métrico) | 170 l |
| Intervalo de concentración de CO2 | Del 0,1 al 20 % |
| Tecnología del sensor de CO2 | Sensor de IR |
| N.º de estantes | 3 estándar/8 máx. |
| Tipo de tapón | UE |
| Intervalo de temperatura (métrico) | Ambiente +4° hasta 50 °C |
| Tipo | Incubadora de CO2 |
| Mostrar más |