Learn More
Eppendorf™ C170i CellXpert™
Código de producto. 15957065
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad (métrico):
170 l
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Capacidad (métrico) unitSize
15957065 170 l cada uno
1 options
Disponibilidad y fecha de envío del equipamiento estándar no incluye personalización o servicios montados en fábrica. Para ello, seleccione 'Solicitar presupuesto' o póngase en contacto con su gestor. Tenga en cuenta que el plazo de entrega variará.
Código de producto. 15957065 Proveedor Eppendorf™ N.º de proveedor 6731000021
Disponibilidad y fecha de envío del equipamiento estándar no incluye personalización o servicios montados en fábrica. Para ello, seleccione 'Solicitar presupuesto' o póngase en contacto con su gestor. Tenga en cuenta que el plazo de entrega variará.
La incubadora de C170i de CO2 CellXpert proporciona condiciones de crecimiento fiables (recuperación rápida, temperatura uniforme, diseño sin ventilador) para obtener resultados más reproducibles y el diseño sin ventilador facilita la limpieza. También proporciona hasta un 25 % más de espacio utilizable y muchas funciones inteligentes con la interfaz táctil VisioNize™.
  • Puerta interior no segmentada
  • 180° HTD (estándar con C170i)
  • 220–240 V, 50–60 Hz
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Control de concentración de CO2 ±0,1 %
Tipo de controlador Interfaz táctil VisioNize™
Salidas de datos USB, Ethernet, integrado VisioNize™
Capacidad (métrico) 170 l
Intervalo de concentración de CO2 Del 0,1 al 20 %
Tecnología del sensor de CO2 Sensor de IR
Dimensiones (F x An) estante 70,5 x 71,8 x 90 cm
N.º de estantes 3 estándar/8 máx.
Tipo de tapón UE
Intervalo de temperatura (métrico) Ambiente +4° hasta 50 °C
Tipo Incubadora de CO2
Modelo de puerta puerta exterior con cierre magnético
Tecnología del sensor de O2 170 l
Puertos 2
Volumen de la muestra (métrico) 170 l
Estabilidad de la temperatura Ambiente de+ 4 °C a 50 °C
Dimensiones interiores (F x An x Al) 44,5 x 53,9 x 69,2 cm
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 70,5 x 71,8 x 90 cm
Anchura (métrico) interior 53,9 cm
Altura (métrico) interior 69,2 cm
Fondo interior (métrico) 44,5 cm
Peso (métrico) 81 kg
Tensión 220 – 240 V