Learn More
Greiner Bio-One Portaobjetos de cultivo celular CELLview™
Descripción
- Estériles
- Poliestireno
- Codificación alfanumérica con 10 pocillos
- Compartimentación negra desmontable
- Diseño de placas de microtitulación de 96 pocillos
- Reducción del efecto de menisco
- Muesca de posic
Certifications
ISO 8255-1
Especificaciones
Especificaciones
| Longitud (métrico) | 75 mm |
| Anchura (métrico) | 25 mm |
| Edges | 90°, Straight |
| Frosted | Not Frosted |
| Material | Poliestireno |
| Precleaned | No |
| Grosor (métrico) | 12,6 mm, fondo de vidrio de 0,17 mm |
| Tipo | Portaobjetos de cultivo celular |
| Número de pocillos | 10 |
| Color | Transparent, Black |
| Mostrar más |