Learn More
Greiner Bio-One Portaobjetos de cultivo celular CELLview™
Código de producto. 17211842
Cambiar vista
Click to view available options
Recubrimiento:
Superficie TC avanzada
Superficie de TC
Tamaño de la unidad:
paquete de 45
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Recubrimiento Tamaño de la unidad
17211842 Superficie TC avanzada -
17417142 Superficie de TC paquete de 45
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 17211842 Proveedor Greiner Bio-One N.º de proveedor 543979
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1470.00€
    1338.98€ / paquete de 45
    Ahorro 131.02€
    8% Descuento
Fecha estimada de envoi: 17-12-2026
Para cultivo, tinción y microscopía de células.Los portaobjetos para cultivo celular Greiner Bio-One CELLView™ se componen de portaobjetos transparentes con cubierta de vidrio integrada y compartimentalización desmontable en negro.
  • Estériles
  • Poliestireno
  • Codificación alfanumérica con 10 pocillos
  • Compartimentación negra desmontable
  • Diseño de placas de microtitulación de 96 pocillos
  • Reducción del efecto de menisco
  • Muesca de posic
Certifications
ISO 8255-1
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Longitud (métrico) 75 mm
Anchura (métrico) 25 mm
Edges 90°, Straight
Frosted Not Frosted
Material Poliestireno
Precleaned No
Grosor (métrico) 12,6 mm, fondo de vidrio de 0,17 mm
Tipo Portaobjetos de cultivo celular
Número de pocillos 10
Color Transparent, Black
Recubrimiento Superficie TC avanzada
Para utilizar con (aplicación) Cultivo, tinción y microscopía de células
Dimensiones (L x An) 75 x 25 mm