Learn More
Gel de sulfato de celulosa (grado técnico), TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Cellulose Sulfate Gel |
| CAS | 9032-43-3 |
| Fórmula molecular | C30H35NO3 |
| Cantidad | 250 g |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C30H35NO3/c1-30(2)29(23-9-5-4-6-10-23)28(26-16-15-25(32-3)21-27(26)34-30)22-11-13-24(14-12-22)33-20-19-31-17-7-8-18-31/h4-6,9-16,21,28-29H,7-8,17-20H2,1-3H3/t28-,29+/m0/s1 |
| SMILES | OC1C=CC(Br)C(O)C1O |
| Nombre IUPAC | 1-[2-[4-[(3S,4S)-7-metoxi-2,2-dimetil-3-fenil-3,4-dihidrocromen-4-il]fenoxi]etil]pirrolidina |
| Peso molecular (g/mol) | 457.6 |