Learn More
LABPLAS Sani-Stick de celulosa con tampón neutralizante
Código de producto. 17946509
Cambiar vista
Click to view available options
Esterilidad:
Estéril
Tamaño de la unidad:
paquete de 100
Código de producto. Esterilidad Tamaño de la unidad
17946509 Estéril paquete de 100
1 options
Código de producto. 17946509 Proveedor LABPLAS N.º de proveedor KSS67315NE
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    354.00€
    338.28€ / paquete de 100
    Ahorro 15.72€
    4% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 17-12-2026
Esponja de celulosa con palillo para toma de muestras de superficies, con tampón para neutralizar desinfectante.
  • Sani-Stick de celulosa
  • Saturado con tampón neutralizante
  • Dimensiones: 160 x 229 mm
  • Capacidad: 600 ml
  • Incluye guantes
Especificaciones
Tipo de producto Kit de muestreo de esponjas higiénicas
Tipo de medios Neutralizadores
Esterilidad Estéril