Learn More
LABPLAS Sani-Stick de celulosa con caldo neutralizante Dey-Engley
Description
- Sani-Stick de celulosa
- Saturado con caldo neutralizante Dey-Engley
- Dimensiones: 160 x 229 mm
- Capacidad: 600 ml
- Opción de incluir guantes con el kit.
Specifications
Specifications
| Tipo de producto | Kit de muestreo de esponjas higiénicas |
| Tipo de medios | Neutralizadores |
| Esterilidad | Estéril |
| Incluye | Guantes |