Learn More
LABPLAS Sani-Stick de celulosa con agua de peptona tamponada
Código de producto. 17956749
Cambiar vista
Click to view available options
Incluye:
Guantes
Ninguno
Tamaño de la unidad:
paquete de 100
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Incluye Tamaño de la unidad
17956749 Guantes paquete de 100
17906649 Ninguno paquete de 100
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 17956749 Proveedor LABPLAS N.º de proveedor KSS67315BPW
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    354.00€
    338.28€ / paquete de 100
    Ahorro 15.72€
    4% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 22-02-2027
Esponja de celulosa con palillo para toma de muestras de superficies, con tampón para neutralizar desinfectante.
  • Sani-Stick de celulosa
  • Saturada con agua de peptona tamponada
  • Dimensiones: 160 x 229 mm
  • Capacidad: 600 ml
  • Opción de incluir guantes con el kit.
Especificaciones
Tipo de producto Kit de muestreo de esponjas higiénicas
Tipo de medios Neutralizadores
Esterilidad Estéril
Incluye Guantes