Learn More
Polvo de celulosa, microcristalino, > 97 %, MP Biomedicals™
Código de producto. 11444732 Tienda MP Biomedicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 g
1 kg
Tamaño de la unidad:
1 Kg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11444732 250 g -
11454732 1 kg 1 Kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11444732 Proveedor MP Biomedicals N.º de proveedor 0219149983
CAS 9004-34-6
Fórmula molecular (C6H10O5)n
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Cellulose powder
Color Blanco
Forma física Polvo
Intervalo de porcentaje de ensayo >97%
Cantidad 250 g