Learn More
Sartorius™ Papel protector de superficies revestido de polietileno/celulosa
Tienda Sartorius ProductosEspecificaciones
Especificaciones
| Tipo de producto | Papel protector de superficies |
| Material | Celulosa/polietileno |
| Absorbencia | 125 ml/ m2 |
| Longitud (métrico) | 50m |
| Anchura (métrico) | 460mm |
| Color | Blanco |