Learn More
Celulosa microcristalina, extrapura, tamaño de partículas medio 90 μm, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10481733 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 g
1 kg
5 kg
25 kg
Envase:
Frasco de vidrio
Tambor de fibra
Tambor de plástico
Tamaño de la unidad:
1 Kg
25 Kg
250 g
5 Kg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10481733 250 g Frasco de vidrio 250 g
10198362 1 kg Frasco de vidrio 1 Kg
11916991 5 kg Tambor de plástico 5 Kg
15169273 25 kg Tambor de fibra 25 Kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 10481733 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 382312500
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    74.20€
    61.65€ / 250 g
    Ahorro 12.55€
    16% Descuento
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Edge
CAS: 9004-34-6
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Ayuda de filtros
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 9004-34-6
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Cellulose microcrystalline
Color Blanco
pH 5 to 7
Forma física Polvo granular o polvo cristalino fino
Cantidad 250 g
Espectro infrarrojo Auténtico
Pérdida por secado 1.5% max.
Envase Frasco de vidrio
Tamaño de partículas 250 Micron <1% min., 75 Micron >45% min., 32 Micron >70% min.
Fórmula lineal (C12H20O10)n
Residuo después del encendido 0.05% max.
Información de solubilidad Solubility in water: insoluble.
Grado Extra puro