Learn More
Celulosa microcristalina, tamaño de partículas medio 50 μm, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10065563 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 g
1 kg
5 kg
Envase:
Frasco de plástico
Tambor de plástico
Tamaño de la unidad:
1 Kg
250 g
5 Kg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10065563 250 g Frasco de plástico 250 g
10166663 1 kg Frasco de plástico 1 Kg
11926991 5 kg Tambor de plástico 5 Kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10065563 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 387242500
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 9004-34-6
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Ayuda de filtros
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 9004-34-6
Número MDL MFCD00081512
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Cellulose microcrystalline
Color Blanco
pH 5 to 7
Forma física Polvo cristalino microfino
Fórmula lineal (C12H20O10)n
Información de solubilidad Solubility in water: insoluble.
Cantidad 250 g
Espectro infrarrojo Auténtico
Pérdida por secado 1.5% max.
Envase Frasco de plástico
Tamaño de partículas 250 Micron <1% min., 75 Micron <30% min., 32 Micron >50% min.
Residuo después del encendido 0.05% max.