Learn More
Thermo Scientific Chemicals Celulosa, microcristalina
Código de producto. 11473318
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10,000 g
2500 g
500 g
Tamaño de la unidad:
10000 g
2500 g
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11473318 500 g 500 g
11483318 2500 g 2500 g
11493318 10,000 g 10000 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11473318 Proveedor Thermo Scientific Chemicals N.º de proveedor A17730.36
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    79.15€
    67.65€ / 500 g
    Ahorro 11.50€
    14% Descuento
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Edge
CAS: 9004-34-6
La celulosa microcristalina se utiliza como emulsionante, activo a granel en la producción de alimentos, extensor y agente antiaglomerante. También se utiliza en comprimidos o suplementos vitamínicos. Actúa como alternativa a la carboximetilcelulosa. Se utiliza en la cromatografía de particiones. Además, se utiliza como espesante y estabilizador. Se utiliza también como excipiente en la industria farmacéutica.
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 9004-34-6
Número MDL MFCD00081512
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Cellulose
Nombre de nota microcrystalline
Forma física Microcristalina
Cantidad 500 g
Índice Merck 14,1965
Información de solubilidad Slightly soluble in sodium hydroxide. Insoluble in water,ethanol,ether and dilute mineral acids.