Learn More
Munktell Filtrak™ Cartuchos de extracción de celulosa para extracción Soxhlet
Descripción
- Propiedades físicas consistentes una y otra vez
- Fabricado con los mejores materiales
- Ideal para extracciones de grasas y lípidos en la industria alimentaria.
- Se utiliza para determinar contaminantes ambientales.
- Gestión de la calidad de los componentes utilizados en formulaciones farmacéuticas
- Extracción de polímeros
Especificaciones
Especificaciones
| Diámetro interior (métrico) | 26 mm |
| Material | Celulosa |
| Grosor de pared | 1.5 ±0,5 milímetros |
| Longitud (métrico) | 80 mm |