Learn More
Munktell Filtrak™ Cartuchos de extracción de celulosa para extracción Soxhlet
Descripción
- Propiedades físicas consistentes una y otra vez
- Fabricado con los mejores materiales
- Ideal para extracciones de grasas y lípidos en la industria alimentaria.
- Se utiliza para determinar contaminantes ambientales.
- Gestión de la calidad de los componentes utilizados en formulaciones farmacéuticas
- Extracción de polímeros
- Sin costuras, con fondo redondeado y fabricado en alfa-celulosa de alta pureza.
Especificaciones
Especificaciones
| Cantidad | 25/Pk. |
| Forma del fondo | Redondo |
| Diámetro interior (métrico) | 33 mm |
| Material | Alfa-celulosa |
| Para utilizar con (aplicación) | Control de calidad, investigación, aplicaciones analíticas |
| Para utilizar con (equipo) | Gerhard Soxterm Automático, Foss Tecator Sistemas, Velp Extractores de solventes |
| Altura (métrico) | 80 mm |
| Tipo de producto | Dedales para extracción Soxhlet |