Learn More
Sartorius Dedales de extracción de celulosa
Código de producto. 30052894 Tienda Sartorius Productos
Change view
Click to view available options
Diámetro interior (métrico):
19 mm
22 mm
25 mm
26 mm
28 mm
30 mm
33 mm
35 mm
40 mm
43 mm
Longitud (métrico):
60 mm
70 mm
80 mm
90 mm
94 mm
100 mm
118 mm
123 mm
130 mm
150 mm
205 mm
Grosor de pared:
1,3 mm
1,5 mm
1,7 mm
1,8 mm
Tamaño de la unidad:
paquete de 25
26 product options available for selection
Product selection table with 26 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Diámetro interior (métrico) Longitud (métrico) Grosor de pared unitSize
30052894 28 mm 100 mm 1,3 mm paquete de 25
30052893 19 mm 90 mm 1,3 mm paquete de 25
30052914 22 mm 80 mm 1,3 mm paquete de 25
30052895 22 mm 100 mm 1,3 mm paquete de 25
30052920 25 mm 60 mm 1,3 mm paquete de 25
30052910 25 mm 70 mm 1,3 mm paquete de 25
30052897 25 mm 80 mm 1,3 mm paquete de 25
30052924 25 mm 100 mm 1,3 mm paquete de 25
30052921 26 mm 60 mm 1,5 mm paquete de 25
30052899 28 mm 60 mm 1,3 mm paquete de 25
30052913 28 mm 80 mm 1,3 mm paquete de 25
30052922 30 mm 80 mm 1,3 mm paquete de 25
30052904 30 mm 100 mm 1,3 mm paquete de 25
30052919 33 mm 60 mm 1,3 mm paquete de 25
30052912 33 mm 80 mm 1,3 mm paquete de 25
30052909 33 mm 90 mm 1,3 mm paquete de 25
30052892 33 mm 94 mm 1,3 mm paquete de 25
30052915 33 mm 100 mm 1,3 mm paquete de 25
30052917 33 mm 118 mm 1,3 mm paquete de 25
30052896 33 mm 130 mm 1,5 mm paquete de 25
30052898 33 mm 205 mm 1,3 mm paquete de 25
30052907 35 mm 150 mm 1,7 mm paquete de 25
30052902 40 mm 100 mm 1,7 mm paquete de 25
30052908 40 mm 123 mm 1,7 mm paquete de 25
30052900 40 mm 150 mm 1,8 mm paquete de 25
30052923 43 mm 123 mm 1,5 mm paquete de 25
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 26 options available.
26 options
Código de producto. 30052894 Proveedor Sartorius N.º de proveedor FT1201028100
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Los dedales de extracción han sido diseñados para ser compatibles con el aparato Soxhlet, lo que los hace ideales para una variedad de aplicaciones. Diseñados para ser versátiles, los dedales se pueden utilizar con cualquier extractor, incluidos modelos como el Tectator, para facilitar procedimientos de extracción eficientes y de alto rendimiento.
  • Compuesto de celulosa de alta pureza para obtener resultados no contaminados.
  • Diseñado para una estabilidad mecánica superior para soportar un uso riguroso.
  • Diseñado para un ajuste preciso en una amplia gama de extractores.
  • Presenta una resistencia química excepcional, lo que garantiza la confiabilidad en diversos procesos de extracción.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Diámetro interior (métrico) 28 mm
Material Celulosa
Grosor de pared 1,3 mm
Grado C300
Longitud (métrico) 100 mm
Tipo de producto Cartuchos de extracción