Learn More
Macherey-Nagel™ Dedales de extracción de celulosa
Código de producto. 10422032 Tienda Macherey-Nagel Productos
Change view
Click to view available options
Diámetro interior (métrico):
15 mm
22 mm
31 mm
31 mm
Altura (métrico):
80 mm
100 mm
118 mm
180 mm
Tamaño de la unidad:
paquete de 25
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Diámetro interior (métrico) Altura (métrico) unitSize
10422032 31 mm 180 mm paquete de 25
10620303 22 mm 80 mm paquete de 25
10022751 31 mm 118 mm paquete de 25
10536101 15 mm 100 mm paquete de 25
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 10422032 Proveedor Macherey-Nagel™ N.º de proveedor 645025
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Minimiza el tiempo de intervención en la extracción. Los dedales de extracción de celulosa Macherey Nagel™ se utilizan para sujetar materiales sólidos de los que se extraerán sustancias con un disolvente adecuado.
  • Fabricado con celulosa pura
  • Se utiliza en los campos del análisis de aire y gases residuales para la recogida de partículas sólidas.
  • La elección de los químicos analíticos que utilizan Soxhlet o extractores automatizados.
Especificaciones
Cantidad 25 paq.
Diámetro interior (métrico) 31 mm
Material Celulosa
Para utilizar con (aplicación) Análisis de sustancias contaminantes del suelo, análisis de sustancias contaminantes del suelo
Altura (métrico) 180 mm
Tipo de producto Cartuchos de extracción