Learn More
Biodesign™ Tiras de tubos de diálisis de celulosa
Código de producto. 12747476
Cambiar vista
Click to view available options
MWCO:
14 kDa
3.5 kDa
8 kDa
Capacidad (métrico):
0,32 ml/cm
1,32 ml/cm
1,91 ml/cm
19,13 ml/cm
3,57 ml/cm
6,45 ml/cm
Tamaño de la unidad:
50 PCS
paquete de 50
12 product options available for selection
Product selection table with 12 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. MWCO Capacidad (métrico) Tamaño de la unidad
12747476 14 kDa 3,57 ml/cm paquete de 50
12727476 14 kDa 1,32 ml/cm paquete de 50
12737476 14 kDa 1,91 ml/cm paquete de 50
12757476 14 kDa 6,45 ml/cm paquete de 50
12727486 8 kDa 0,32 ml/cm paquete de 50
12737486 8 kDa 1,91 ml/cm 50 PCS
12747486 8 kDa 3,57 ml/cm 50 PCS
12757486 8 kDa 6,45 ml/cm paquete de 50
12767486 8 kDa 19,13 ml/cm paquete de 50
12707496 3.5 kDa 1,91 ml/cm paquete de 50
12727496 3.5 kDa 6,45 ml/cm paquete de 50
12717496 3.5 kDa 3,57 ml/cm paquete de 50
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 12 options available.
12 options
Código de producto. 12747476 Proveedor Biodesign™ N.º de proveedor D014
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    256.57€
    174.48€ / paquete de 50
    Ahorro 82.09€
    31% Descuento
Fecha estimada de envoi: 04-12-2026
Adecuados para todos los tipos de diálisis de laboratorio, incluida desalinización, separación de compuestos y estudios de unión.
  • Tubos para diálisis transparentes, delgados y de una sola pieza fabricados con la celulosa de mayor pureza
  • Solo hay que humedecer en agua destilada y usar
  • Disponible en tiras de 305 mm
  • Especialmente purificadas para investigación en ciencias de la vida
  • Se suministran en un recipiente hermético y a prueba de humedad para una vida útil máxima
  • Disponibles en cortes de peso molecular de 14000 Da, 8000 Da y 3500 Da
Especificaciones
Tipo de producto Tiras de tubos de diálisis
MWCO 14 kDa
Material Celulosa
Diámetro (métrico) 21,3 mm
Longitud (métrico) 30,5 m
Capacidad (métrico) 3,57 ml/cm
Color Transparente
Cantidad 1 Unidad
Para utilizar con (aplicación) Para investigación en ciencias de la vida