Learn More
Acetato-butirato de celulosa, contenido en butirilo 50-54 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10157270 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 g
2.5 kg
Envase:
Frasco de vidrio
Tambor de plástico
Tamaño de la unidad:
2.50 Kg
500 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10157270 500 g Frasco de vidrio 500 g
10549813 2.5 kg Tambor de plástico 2.50 Kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10157270 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 404225000
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 9004-36-8 | (C12H14O10)n
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 9004-36-8
Fórmula molecular (C12H14O10)n
Número MDL MFCD00081513
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Cellulose acetate butyrate
Color Blanco
Nombre de nota Butyryl Content 50-54%
Forma física Polvo cristalino granulado
Punto de fusión 127.0°C to 240.0°C
Peso Mol. medio o Intervalo de pesos mol. 16000 (Mn)
Información de solubilidad Solubility in water: negligible. Other solubilities: soluble in ketones, organic acetates, lactates,, methylene, ethylene, propylene chlorides and, high-boiling solvents
Cantidad 500 g
Espectro infrarrojo Auténtico
Envase Frasco de vidrio
Índice de refracción 1.475
Viscosidad 0.01 to 0.03 (sec.)