Learn More
Acetato-butirato de celulosa, contenido en butirilo 35-39 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10127370 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 g
Envase:
Frasco de plástico
Tamaño de la unidad:
500 GR
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10127370 500 g Frasco de plástico 500 GR
1 options
Código de producto. 10127370 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 404255000
Solicitar formato a granel o personalizado
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Cellulose acetate butyrate
Color Blanco
Nombre de nota Butyryl Content 35-39%
CAS 9004-36-8
Forma física Polvo cristalino
Punto de fusión 127.0°C to 240.0°C
Peso Mol. medio o Intervalo de pesos mol. 70000 (Mn)
Fórmula molecular (C12H14O10)n
Número MDL MFCD00081513
Información de solubilidad Solubility in water: negligible. Other solubilities: soluble in ketones, organic acetates, lactates,, methylene, ethylene, propylene chlorides and, high-boiling solvents
Cantidad 500 g
Espectro infrarrojo Auténtico
Envase Frasco de plástico
Índice de refracción 1.475
Viscosidad 17 to 28 (sec.)