Learn More
Thermo Scientific Chemicals Acetato de celulosa, P.M medio 100000
Código de producto. 10772411 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
500 g
Envase:
Frasco de plástico
Tamaño de la unidad:
25 g
500 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10772411 25 g Frasco de plástico 25 g
10409500 500 g Frasco de plástico 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10772411 Proveedor Thermo Scientific Chemicals N.º de proveedor 177780250
Solicitar formato a granel o personalizado
Edge
CAS: 9004-35-7 | (C6H7O5)nC2H3O
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 9004-35-7
Fórmula molecular (C6H7O5)nC2H3O
Número MDL MFCD00081496
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Cellulose acetate
Color Blanco
Forma física Polvo
Índice Merck 14, 1966
Cantidad 25 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 100,000 (Average )
Espectro infrarrojo Auténtico
Pérdida por secado 5% max.
Envase Frasco de plástico