Learn More
MedChemExpress Cellulase
Especificaciones
Especificaciones
| CAS | 9012-54-8 |
| Contenido y almacenamiento | Powder -20°C 3 years, 4°C 2 years∣In solvent -80°C 6 months, -20°C 1 month |
| Tipo de producto | Natural Products |
| Cantidad | 1 g |
| Condiciones de envío | Room temperature |
| Solubilidad | DMSO : 1 mg/mL (Need ultrasonic) ∣H2O : 1 mg/mL (Need ultrasonic) |