Learn More
Invitrogen™ Kit de proliferación de CellTrace™ Violet, para citometría de flujo
Código de producto. 10220455
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
20 ensayos
Un kit
Tamaño de la unidad:
1 set
cada uno
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
10220455 Un kit cada uno
15579992 20 ensayos 1 set
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10220455 Proveedor Invitrogen™ N.º de proveedor C34557
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    544.00€
    467.65€ / 180 ensayos
    Ahorro 76.35€
    14% Descuento
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Kit de proliferación de células CellTrace™ Violet, para citometría de flujo
El kit de proliferación de células CellTrace™ Violet se emplea para el marcaje de células in vitro e in vivo con el fin de rastrear múltiples generaciones utilizando una dilución con colorantes a través de citometría de flujo.
  • La tinción brillante de rendimiento superior —con un solo pico permite la visualización de múltiples generaciones
  • La estabilidad de la señal a largo plazo —se conserva bien en las células durante varios días tras la tinción
  • Versátil —varios colores disponibles para combinar fácilmente con anticuerpos o marcadores de función celular, como GFP
  • Protocolo de tinción sencillo y sólido
    Consulte una guía de selección para todos los kits de proliferación de células CellTrace™ para comprobar la citometría de flujo.
    Tinción fluorescente superior
    Un análisis de proliferación mediante dilución con tinte correcto (consulte la figura siguiente) requiere un tinte muy brillante para distinguir células etiquetadas con fluorescencia de las auto-fluorescencias después de varias divisiones celulares. La intensa tinción fluorescente proporcionada por el colorante CellTrace™ Violet permite visualizar diez o más generaciones de células proliferantes antes de que la señal se vea interrumpida por la auto-fluorescencia celular intrínseca. Una tinción homogénea y coherente da como resultado una variación muy escasa de la fluorescencia entre las células de una población, por lo que pueden observarse generaciones distintivas sin necesidad de complejos programas de software de modelado.
    Retención de la señal de largo plazo
    A diferencia de las tinciones que marcan la membrana lipídica de las células, el colorante CellTrace™ Violet atraviesa fácilmente la membrana plasmática y se une de manera covalente en el interior de las células donde el colorante fluorescente estable proporcionar una señal consistente, incluso después de varios días dentro del cultivo celular. El colorante CellTrace™ Violet se une de manera covalente con todos los grupos amina libres de la superficie y del interior celular y muestra escasa citotoxicidad; se ha observado un efecto mínimo en la capacidad de prolifeteción o en la biología de las células.
    Fácil multiplexing con otros fluoróforos
    La excitación y la poca emisión violeta del tinte CellTrace™ Violet hace que sea ideal para el multiplexing debido al solapamiento limitado dentro del espectro con otros tintes comunes (Alexa Fluor™ 488, FITC y RPE) y proteínas fluorescentes (proteína fluorescente verde (GFP) y mCherry) (consulte los espectros de fluorescencia para la tinción CellTrace™ Violet a continuación).
    Protocolo de tinción sencillo y sólido
    El kit de proliferación de células CellTrace™ Violet contiene viales prácticos para un solo uso que contienen el colorante seco que permite realizar experimentos a pequeña escala sin necesidad de preparar cantidades excesivas de colorante. Se prepara una solución madre mediante la disolución del contenido de un vial en dimetilsulfóxido (DMSO) anhidro antes del uso. Para teñir 1 ml de células en un medio sin proteínas, se suele emplear 1 μl de esta solución madre. Las células deben teñirse durante 20 minutos a temperatura ambiente mediante una agitación suave. A continuación, un breve lavado con un medio completo eliminará cualquier colorante que pudiera quedar en la solución.
  • TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Especificaciones
    Contenido y almacenamiento Contiene 9 viales de CellTrace™ Violet (polvo liofilizado) y 1 vial de DMSO (500 μl). Almacenar en el congelador (de – 5 a – 30 °C) y proteger de la luz.
    Método de detección Fluorescente
    Para utilizar con (aplicación) Ensayo de proliferación
    Para utilizar con (equipo) Citómetro de flujo
    Tipo de producto Kit de proliferación celular
    Tipo de colorante Otras etiquetas o colorantes
    Formulario Liofilizado
    Formato Tubo(s)
    Línea de productos CellTrace
    Cantidad Un kit
    Condiciones de envío Temperatura ambiente
    Solubilidad DMSO (dimetilsulfóxido)
    Longitud de onda de emisión 405⁄450