Learn More
Invitrogen™ Kit de proliferación de CellTrace™ Far Red, para citometría de flujo
Código de producto. 15396613
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
20 ensayos
Un kit
Tamaño de la unidad:
1 set
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15396613 Un kit 1 set
15531783 20 ensayos 1 set
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15396613 Proveedor Invitrogen™ N.º de proveedor C34564
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    564.00€
    422.65€ / 1 sets
    Ahorro 141.35€
    25% Descuento
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Kit de proliferación de CellTrace™ Far Red, para citometría de flujo
El kit de proliferación de células CellTrace™ Far Red se emplea para el marcaje de células in vitro e in vivo con el fin de determinar varias generaciones utilizando dilución con colorante mediante citometría de flujo.
  • La tinción brillante de rendimiento superior: con un solo pico permite la visualización de múltiples generaciones
  • La estabilidad de la señal a largo plazo: se conserva bien en las células durante varios días tras la tinción
  • Versátil: varios colores disponibles para combinar fácilmente con anticuerpos o marcadores de función celular, como GFP
  • Protocolo de tinción sencillo y sólido
    Consulte una guía de selección para todos los kits de proliferación de células CellTrace™ para comprobar la citometría de flujo.
    Tinción fluorescente superior
    Un análisis correcto de proliferación mediante dilución de tinte requiere un tinte muy brillante para distinguir las células etiquetadas con fluorescencia de las autofluorescencias después de varias divisiones celulares. La intensa tinción fluorescente proporcionada por el colorante CellTrace™ Far Red permite visualizar seis o más generaciones de células proliferantes antes de que la señal se vea desbordada por la autofluorescencia celular intrínseca. Este kit permite obtener resultados de tinción homogéneos y coherentes con una variación muy escasa de la fluorescencia entre las células de una población, por lo que pueden observarse generaciones distintivas sin necesidad de complejos programas de software de modelado.
    Retención de la señal de largo plazo
    A diferencia de las tinciones que marcan la membrana lipídica de las células, la tinción CellTrace™ Far Red atraviesa fácilmente la membrana plasmática y se adhiere de manera covalente al interior de las células donde el colorante fluorescente estable proporciona una señal consistente, incluso después de varios días en un entorno de cultivo celular. El tinte CellTrace™ Far Red realiza una unión covalente con todas las aminas libres de la superficie y el interior de las células y muestra escasa citotoxicidad; se ha observado un efecto mínimo en la capacidad proliferativa o en la biología de las células.
    Fácil multiplexing con otros fluoróforos
    La excitación en rojo a 630 nm y de emisión a 661 nm del tinte CellTrace™ Far Red lo hace ideal para el multiplexing debido al solapamiento espectral limitado con otros tintes comunes (Alexa Fluor™ 488, FITC y RPE) y proteínas fluorescentes (proteína fluorescente verde (GFP) y mCherry).
    Protocolo de tinción sencillo y sólido
    El kit de proliferación de células CellTrace™ Far Red contiene viales prácticos de un solo uso de colorante seco que permiten realizar experimentos a pequeña escala sin necesidad de preparar cantidades excesivas de colorante. Se prepara una solución madre mediante la disolución del contenido de un vial en dimetilsulfóxido (DMSO) anhidro antes del uso. Para teñir 1 ml de células en un medio sin proteínas, se suele emplear 1 μl de esta solución madre. Las células deben teñirse durante 20 minutos a temperatura ambiente mediante una agitación suave. A continuación, un breve lavado con un medio completo eliminará cualquier coorante que pudiera quedar en la solución.
  • TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Especificaciones
    Contenido y almacenamiento Contiene 9 viales de CellTrace™ Far Red (polvo liofilizado) y 1 vial de DMSO (500 μl). Almacenar en congelador (de – 5 a – 30 °C).
    Método de detección Fluorescente
    Para utilizar con (aplicación) Ensayo de proliferación
    Para utilizar con (equipo) Citómetro de flujo
    Tipo de producto Kit de proliferación celular
    Tipo de colorante Contiene 9 viales de CellTrace™ Far Red (polvo liofilizado) y 1 vial de DMSO (500 μl)
    Formulario Liofilizado
    Formato Tubo(s)
    Línea de productos CellTrace
    Cantidad Un kit
    Condiciones de envío Temperatura ambiente
    Longitud de onda de emisión 633/635