Learn More
Invitrogen™ CellTrace™ Calcein Red-Orange, AM - Special Packaging
Código de producto. 11504277
Change view
Click to view available options
Cantidad:
20 x 50 μg
Tamaño de la unidad:
1000 microgramos
11504277 20 x 50 μg 1000 microgramos
1 options
Código de producto. 11504277 Proveedor Invitrogen™ N.º de proveedor C34851
Edge
Calceína AM de color rojo-anaranjado CellTrace™, AM; embalaje especial
La calceína AM de color rojo-anaranjado CellTrace es un colorante que penetra en la célula y que puede utilizarse para determinar la viabilidad celular en la mayoría de las células eucariotas. A diferencia de la calceína AM (C-1430, C-3099, C-3100), la calceína AM de color rojo-anaranjado CellTrace es intrínsecamente fluorescente; por lo tanto, se puede necesitar un paso de lavado adicional para minimizar la fluorescencia de fondo del colorante que las células no captan. Sin embargo, la calceína de color rojo-anaranjado CellTrace (excitación/emisión máxima 577/590 nm) se conserva bien en las células vivas que poseen membranas plasmáticas intactas y, por lo tanto, es un marcador celular e indicador de viabilidad celular útil.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Permeabilidad celular Permeabilidad celular
Contenido y almacenamiento Almacenar en el congelador de -5 °C a -30 °C y proteger de la luz.
Descripción Calceína AM de color rojo-anaranjado, AM; embalaje especial
Para utilizar con (aplicación) Rastreo celular, Rastreador celular
Para utilizar con (equipo) Microscopio de fluorescencia
Tipo de producto Tinte
Tipo de colorante Otras etiquetas o colorantes
Emission 590 nm
Excitation Wavelength Range 577 nm
Formulario Liofilizado
Línea de productos CellTrace
Cantidad 20 x 50 μg
Tipo de reactivo Compuestos de seguimiento celular, reactivos de etiquetado celular
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Enzima diana Esterasa