Learn More
Molecular Probes™ CellTrace™ Calcein Blue, AM - Special Packaging
Código de producto. 11524277
Change view
Click to view available options
Cantidad:
20 × 50 μg
Tamaño de la unidad:
1000 microgramos
11524277 20 × 50 μg 1000 microgramos
1 options
Código de producto. 11524277 Proveedor Molecular Probes™ N.º de proveedor C34853
Calceína de color azul CellTrace™, AM; embalaje especial
La calceína AM azul CellTrace es un marcador probado de corto plazo y de color azul fluorescente para el etiquetado celular. La sonda posee ésteres de acetoximetil (AM) que permiten su difusión pasiva a través de las membranas celulares. Tras la escisión de los ésteres de AM por las esterasas intracelulares, la molécula que queda (absorción/emisión máxima ∼ 360/449 nm) es relativamente polar y es retenida por las células durante varias horas.
Consulte una guía de selección para todos los tintes de viabilidad sin fijación para comprobar la citometría de flujo.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Contenido y almacenamiento Contiene 20 viales de calceína azul (50 µg por vial). Almacenar en congelador (de -5 a -30 °C).
Intervalo de longitud de onda de excitación 323⁄439
Tipo de colorante Calceína azul
Para utilizar con (equipo) Microscopio de fluorescencia, citómetro de flujo
Cantidad 20 × 50 μg
Método de detección Fluorescente
Emisión UV
Formulario Sólido
Línea de productos CellTrace
Tipo de reactivo Compuestos de seguimiento celular, reactivos de etiquetado celular
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Solubilidad DMSO (dimetilsulfóxido)
Tipo de etiqueta Otras etiquetas o colorantes
Tipo de producto AM de azul de la calceína