Learn More
Greiner Bio-One Placa de cultivo celular tratada para TC CELLSTAR con orificios de ventilación
Descripción
- Construcción de poliestireno virgen de alta calidad
- Apirógenas
- Sin ARNasa y ADNasa
- Apilable
- Intercambio de gases uniforme y reducción de la condensación
Aplicaciones
- Para una
Especificaciones
Especificaciones
| Color del tapón | Transparente |
| Cierre incluido | Tapón incluido |
| Material del cierre | Poliestireno |
| Forma del fondo | Plano |
| Capacidad (métrico) | 240 mL |
| Color | Transparente |
| Área de cultivo | 143 centímetros cuadrados |
| Material | Poliestireno |
| Forma | Redondo |
| Esterilidad | Estéril |
| Mostrar más |