Learn More
Greiner Bio-One Placa de cultivo celular tratada para TC CELLSTAR con orificios de ventilación
GREENER_CHOICE
Código de producto. 10568862
Cambiar vista
Click to view available options
Volumen de trabajo (métrico):
3 mL
6 a 7 mL
De 16 a 17 mL
De 25 a 27 ml
Tamaño de la unidad:
120 PCS
360 PCS
600 PCS
740 PCS
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Volumen de trabajo (métrico) unitSize
10568862 De 16 a 17 mL 360 PCS
10664331 6 a 7 mL 600 PCS
10283041 3 mL 740 PCS
10799711 De 25 a 27 ml 120 PCS
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 10568862 Proveedor Greiner Bio-One N.º de proveedor 664160
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Proporciona un intercambio de gases uniforme y menor condensación.
  • Construcción de poliestireno virgen de alta calidad
  • Apirógenas
  • Sin ARNasa y ADNasa
  • Apilable
  • Intercambio de gases uniforme y reducción de la condensación
Aplicaciones
  • Para una
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Certificaciones/conformidad Libre de DNasa/RNasa detectable, ADN humano y pirógenos. Contenido no citotóxico
Color del tapón Transparente
Cierre incluido Tapón incluido
Material del cierre Poliestireno
Forma del fondo Plano
Capacidad (métrico) 100 mL
Color Transparente
Área de cultivo 58 cm2
Material Poliestireno
Forma Redondo
Esterilidad Estéril
Tratamiento de superficie Tratamiento físico de superficie
Tipo Placa de cultivo celular
Volumen de trabajo (métrico) De 16 a 17 mL
Incluye Tapa
N.º por caja 360
N.° por paquete 15
Altura (métrico) 20 mm
Diámetro (métrico) 100 mm