Learn More
Greiner Bio-One CELLSTAR Frascos de cultivo celular de alto perfil
Descripción
- El diseño de los matraces permite un acceso eficiente al césped de la celda con raspadores de células y un acceso óptimo con pipetas
- Graduación en el lado
- El cuello del matraz de perfil alto reduce el riesgo de humedad en el interior del tapón con el medio y, por lo tanto, proporciona protección adicional frente a la contaminación
- Tapón de rosca estándar
Especificaciones
Especificaciones
| Capacidad (imperial) | 21,98 oz |
| Certificaciones/conformidad | Libre de DNAsa/RNAsa detectable, ADN humano y pirógenos; no citotóxico |
| Color del tapón | Blanco |
| Material del cierre | HDPE |
| Color | Transparente |
| Capacidad (métrico) | 650 mL |
| Material | Poliestireno |
| Para utilizar con (aplicación) | Cultura de la suspensión |
| Estilo de cuello | Inclinado |
| N.º por caja | 40 |
| Mostrar más |