Learn More
Greiner Bio-One Microplacas multipocillo para cultivo celular CELLSTAR
GREENER_CHOICE
Código de producto. 15384513
Change view
Click to view available options
Área de cultivo:
1 cm2
1,9 cm cuadrados
3,9 cm2
Número de pocillos:
12
24
48
Volumen de trabajo (métrico):
0,5 a 1 mL
2 a 4 mL
De 0,5 a 1,5 mL
N.º por caja:
100
120
Tamaño de la unidad:
100 PCS
5 PCS
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Área de cultivo Número de pocillos Volumen de trabajo (métrico) N.º por caja unitSize
15384513 1,9 cm cuadrados 24 De 0,5 a 1,5 mL 120 -
13437487 1,9 cm cuadrados 24 De 0,5 a 1,5 mL 120 5 PCS
10602482 1 cm2 48 0,5 a 1 mL 100 100 PCS
10758121 3,9 cm2 12 2 a 4 mL 100 100 PCS
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 15384513 Proveedor Greiner Bio-One N.º de proveedor 662165
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Para el cribado de alto rendimiento en sistemas de pruebas celulares.
  • Mejora de la adhesión celular a través del tratamiento físico de la superficie (TC)
  • Gran transparencia
  • Autofluorescencia baja
  • Las tapas con anillos de condensación permiten un intercambio óptimo de gases
  • Las tapas d
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Certificaciones/conformidad Libre de DNasa/RNasa detectable, ADN humano y pirógenos. Contenido no citotóxico.
Color del tapón Clear
Cierre incluido Tapón incluido
Material del cierre Poliestireno
Esterilizables en autoclave No esterilizable en autoclave
Forma del fondo Plano
Capacidad (métrico) 1,5 mL (Pozo)
Color Clear
Área de cultivo 1,9 cm cuadrados
Material Poliestireno
Forma Chimenea
Esterilidad Estéril
Tratamiento de superficie CellStar
Tipo Placa de cultivo celular de múltiples pocillos
Volumen de trabajo (métrico) De 0,5 a 1,5 mL
Número de pocillos 24
Sin ADNasa Yes
Incluye Lid
N.º por caja 120
N.° por paquete 5
Cantidad 5/Pk., 120/Cs.
Sin ARNasa Yes
Intervalo de temperatura (métrico) -20°C a +60°C
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 128 x 85 x 19 mm
Longitud (métrico) 128 mm
Anchura (métrico) 85 mm
Altura (métrico) 19 mm