Learn More
Greiner Bio-One Placas multipocillo para cultivo celular CELLSTAR para cultivos en suspensión
Descripción
- Fabricados con poliestireno virgen transparente
- Baja auto fluorescencia
- Tapas de posición única para evitar la contaminación cruzada
- Codificación alfanumérica de pocillos
- Con superficie hidrófoba para cultivos en su
Service Plan
No
Garantía
No
Especificaciones
Especificaciones
| Color del tapón | Transparente |
| Cierre incluido | Tapón incluido |
| Material del cierre | Poliestireno |
| Forma del fondo | Plano |
| Capacidad (métrico) | 16 mL |
| Color | Transparente |
| Material | Poliestireno |
| Forma | Rectangulares |
| Esterilidad | Estéril |
| Tratamiento de superficie | Sin tratar |
| Mostrar más |