Learn More
Greiner Bio-One CELLSTAR de 96 pocillos, tratamiento para cultivo celular, microplaca de fondo en forma de V
Código de producto. 10751211
Cambiar vista
Click to view available options
Color:
Transparente
Tamaño de la unidad:
100 PCS
Código de producto. Color Tamaño de la unidad
10751211 Transparente 100 PCS
1 options
Código de producto. 10751211 Proveedor Greiner Bio-One N.º de proveedor 651180
Spotlight Ofertas
Usar código promocional 28038
Ver todas las promociones
Fecha estimada de envoi: 03-05-2027
Color: transparente; Esterilidad: estéril; Tapa: con tapa
  • Mejora de la adhesión celular mediante el tratamiento de la superficie física
  • Compatibles con sistemas automatizados
  • Codificación alfanumérica de pocillos
  • Alta claridad de las microplacas para un examen microscópico óptimo
  • Apilable
  • Numeración consecutiva de lotes
  • Huella uniforme
  • Se puede pipetear con precisión
  • Adecuado para análisis +/-
  • Fondo sólido Perfil del pozo: Fondo en V (fondo cónico)
  • Área de crecimiento por pocillo: 28 mm²
  • Volumen de trabajo por pocillo: 40 μl-200 μyo
  • Con tapa que permite el intercambio de gas con una evaporación mínima
  • Tratamiento de superficie TC Estéril Envuelto individualmente en paquetes desprendibles para comodidad del usuario 
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Código de barras Alphanumeric
Certificaciones/conformidad DIN ISO 9001
Los recipientes Sin ARNasa/ADNasa ni ADN humano
Formato Standard
Tapa Con tapa
Área de cultivo 0,28 mm2
matriz, red, conjunto 8 x 12
Color Transparente
Tipo de producto Cell Culture Microplate
Material Poliestireno
N.° de pocillos 96
Volumen de trabajo (métrico) De 40 a 200 μl
Esterilidad Estéril
Tratamiento de superficie Cultivo celular
Volumen total del pocillo (métrico) 234 μl
Forma del pocillo Base cónica (pocillo V)
Sin ADNasa Sí
Máx. estabilidad térmica De -20 °C a +60 °C
RCF máx. 4800 x g (rotor de cestillo basculante)
Cantidad 100/caja
Intervalo de temperatura (métrico) -20°C a +60°C