Learn More
Greiner Bio-One CELLSTAR de 96 pocillos, tratamiento para cultivo celular, microplaca de fondo plano
Código de producto. 10799404
Cambiar vista
Click to view available options
Color:
Negro
Tamaño de la unidad:
32 PCS
Código de producto. Color Tamaño de la unidad
10799404 Negro 32 PCS
1 options
Código de producto. 10799404 Proveedor Greiner Bio-One N.º de proveedor 655086
Fecha estimada de envoi: 15-12-2026
Color:negro. Esterilidad:estéril. Tapa:con tapa
  • Sin ADN humano, ARNasa o ADNasa detectables
  • Apirógenas
  • Compatibles con sistemas automatizados
  • Codificación alfanumérica de pocillos
  • Alta claridad de las microplacas para un examen microscópico óptimo
  • Apilabl
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Código de barras Alphanumeric
Formato Standard
Tapa Con tapa
matriz, red, conjunto 8 x 12
Esterilizables en autoclave No esterilizable en autoclave
Color Negro
Tipo de producto Cell Culture Microplate
Material Poliestireno
N.° de pocillos 96
Volumen de trabajo (métrico) De 25 to 340 μl
Esterilidad Estéril
Tratamiento de superficie Cultivo celular
Volumen total del pocillo (métrico) 392 μl
Forma del pocillo Base plana (pocillo F)
RCF máx. 4800 x g (rotor de cestillo basculante)
N.º por caja 32
N.° por paquete 8
Cantidad 32/caja
Intervalo de temperatura (métrico) -20°C a +60°C
Diseño del pocillo Chimenea