Learn More
Greiner Bio-One CELLSTAR de 96 pocillos, tratamiento para cultivo celular, microplaca de fondo plano
Código de producto. 10799594
Cambiar vista
Click to view available options
Color:
Blanco, Fondo transparente
Tamaño de la unidad:
40 PCS
Código de producto. Color Tamaño de la unidad
10799594 Blanco, Fondo transparente 40 PCS
1 options
Código de producto. 10799594 Proveedor Greiner Bio-One N.º de proveedor 655088
Los más vendidos. Grandes descuentos.
Usar código promocional 27997
Ver todas las promociones
Fecha estimada de envoi: 15-12-2026
Color:Blanco, fondo transparente; Esterilidad:estéril; Tapa:sin tapa
  • Sin ADN humano, ARNasa o ADNasa detectables ni pirógenos
  • Contenido no citotóxico
  • Codificación alfanumérica de pocillos
  • Alta claridad de las microplacas para un examen microscópico óptimo
  • Apilable
  • Numeración consecutiva de lotes
  • Huella uniforme; conforme a (ANSI ) (ANSI/SBS 1-2004)
  • El riesgo de contaminación por el material de muestra que se transporta es minimizado
  • μClear™ La parte inferior extiende la capacidad de detección hasta 340 nm
  • Perfil del pozo: pozo de fondo en F/chimenea (fondo plano)
  • Área de crecimiento por pocillo: 34 mm²
  • Volumen de trabajo por pocillo: 25 μl-340 μyo
  • Estéril
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Código de barras Alphanumeric
Formato Estándar
Tapa Sin tapa
matriz, red, conjunto 8 x 12
Envase 10/paq., 40/caja
Color Blanco, Fondo transparente
Tipo de producto Cell Culture Microplate
Material Poliestireno
N.° de pocillos 96
Esterilidad Estéril
Tratamiento de superficie Cultivo celular
Forma del pocillo Base plana (pocillo F)
Cantidad 40/caja
Color de pocillo Transparente
Diseño del pocillo Chimenea