Learn More
Greiner Bio-One CELLSTAR de 1536 pocillos, tratamiento para cultivo celular, microplaca de fondo plano
Código de producto. 10354912
Cambiar vista
Click to view available options
15/paquete, 60/caja
Código de producto.
10354912 15/paquete, 60/caja
1 options
Código de producto. 10354912 Proveedor Greiner Bio-One N.º de proveedor 782093
Fecha estimada de envoi: 21-12-2026
Color:blanco. Esterilidad:estéril. Tapa:con tapa
  • Sin ADN humano, ARNasa o ADNasa detectables
  • Apirógenos
  • No citotóxicos
  • Codificación alfanumérica de pocillos
  • Diseño de pozo cuadrado redondeado
  • Reducción de la absorción y burbujeante
  • Con tapa
  • TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Código de barras Alphanumeric
Certificaciones/conformidad Sin ADN humano, ARNasa o ADNasa detectables ni pirógenos; no citotóxicos
Formato Estándar
Tapa Con tapa
matriz, red, conjunto 32 x 48
Esterilizables en autoclave No esterilizable en autoclave
Envase 15/paq., 60/caja
Color Blanco
Tipo de producto Cell Culture Microplate
Material Poliestireno
N.° de pocillos 1536
Volumen de trabajo (métrico) De 3 to 10 μl
Esterilidad Estéril
Tratamiento de superficie Cultivo celular
Forma del pocillo Cuadrado redondeado
RCF máx. Rotor de cestillos basculantes de 1000 × g
N.º por caja 60
N.° por paquete 15
Intervalo de temperatura (métrico) -20°C a +60°C
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 128 x 85 x 10 mm