Learn More
CELLPATH CellSoft 4 x 125 ml
Código de producto. 30226227
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
4 x 125 mL
Tamaño de la unidad:
paquete de 4
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30226227 4 x 125 mL paquete de 4
1 options
Código de producto. 30226227 Proveedor CELLPATH N.º de proveedor EAA150025A
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 14-12-2026
Cellsoft está desarrollado para proporcionar una solución de ablandamiento de tejidos de alto rendimiento que reduce el riesgo para los usuarios y es particularmente eficaz cuando se utiliza para seccionar tejido ungueal endurecido.
  • Ventajas clave:
  • Excelente para materiales duros: seccionamiento y encintado mejorados
  • Menor riesgo para los usuarios
  • Coloreado y perfumado para una identificación clara.
  • Marcado CE IVD: garantía de calidad y consistencia
Especificaciones
Dilución Listo para su uso
Tipo de producto Suavizante de tejidos
Cantidad 4 x 125 mL
Para utilizar con (aplicación) Solución suavizante de tejidos
Tipo de reactivo Suavizante de tejidos
Formulario Líquido
Formato Frasco
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Cellsoft
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 2
  • PELIGRO ACUÁTICO AGUDO Categoría 1
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1C
Indicaciones de peligro
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H400-Muy tóxico para los organismos acuáticos.
  • H411-Tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
Consejos de prudencia
  • P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P273-Evitar su liberación al medio ambiente.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P391-Recoger el vertido.
  • P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: Trimethyl cetyl ammonium chloride