Learn More
Invitrogen™ CellSensor™ ARE-bla Hep G2 Cell Line
Código de producto. 10782524
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 vial
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
10782524 1 vial cada uno
1 options
Código de producto. 10782524 Proveedor Invitrogen™ N.º de proveedor K1633
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 30-11-2026
Línea de células ARE-bla Hep G2 CellSensor™
La línea de células ARE-bla Hep G2 CellSensor™ responde al tBHQ y al sulforafano, y puede usarse para analizar la vía de señalización de la respuesta Nrf2/antioxidante usando los sustratos de carga GeneBLAzer™. Las especies reactivas de oxígeno (ROS) pueden dañar las macromoléculas biológicas y son perjudiciales para la salud celular. Los compuestos electrófilos, xenobióticos y antioxidantes son fuentes de especies reactivas de oxígeno, lo que crea un estrés oxidativo que puede dañar las células. Las enzimas que participan en la fase II de desintoxicación de los xenobióticos para reducir el estrés celular son las glutatión transferasas, la quinona reductasa, la epóxido hidrolasa, la hemoxigenasa, las UDP-glucuronosil transferasas y la gamma-glutamilcisteína sintetasa. La expresión de estos genes protege las células del daño oxidativo y puede prevenir la mutagénesis y el cáncer. La transcripción de estas enzimas se regula de forma coordinada a través de los elementos de respuesta antioxidante (ARE). Nrf2 (factor 2 relacionado con NF-E2) y Nrf1 son factores de transcripción que se unen a los ARE y activan estos genes. La línea de células ARE-bla Hep G2 CellSensor™ contiene un gen reportero de la betalactamasa bajo control del elemento de respuesta antioxidante (ARE) integrado de forma estable en las células Hep G2. Para construir esta línea de células, se transduce la construcción ARE-bla en células Hep G2. Se utilizó la citometría de flujo para aislar las células que responden a la tert-butilhidroquinona (tBHQ). Esta línea de células se prueba en diversas condiciones experimentales, como la concentración de DMSO, el número de células, el tiempo de estimulación, el tiempo de carga del sustrato, y se valida funcionalmente para las concentraciones de Z' y de EC50 de tBHQ. Si es cliente del sector académico y sin ánimo de lucro, consulte nuestros precios especiales.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Entrada del ensayo Gen informador de beta lactamasa a base de células
Estado de célula Células divisoras
Contenido y almacenamiento Las líneas de células CellSensor™ se envían en hielo seco. Se debe almacenar en nitrógeno líquido inmediatamente después de su recepción, o descongelar para su uso inmediato.
Línea de productos CellSensor
Cantidad 1 vial
Entrada diana Ruta de respuesta antioxidante, NRF2
Tipo Línea de células ARE-bla Hep G2
Línea de células Hep G2
System Type CellSensor™
Druggable Target Ruta de señalización