Learn More
Thermo Scientific™ Línea celular CellSensor™ AP-1-bla HEK293T
Descripción
La línea celular CellSensor® AP-1-bla HEK 293T contiene un gen indicador de betalactamasa bajo control del elemento de respuesta de AP-1 integrado de forma estable en las células HEK 293T. La línea celular se creó mediante la clasificación por FACS de células sensibles a la estimulación de la vía de AP-1 con forbol 12-miristato 13-acetato (PMA). La línea celular se ha validado para la tolerancia a DMSO, el tiempo de incubación con estimulante y las condiciones de carga del sustrato. La línea celular AP-1-bla HEK 293T responde al tratamiento agonista como se espera en los estudios y se puede adaptar para el cribado analítico masivo de agonistas o antagonistas de la vía de AP-1 con bibliotecas de compuestos. Los fármacos candidatos también pueden ser probados para determinar la respuesta de la dosis contra esta línea de células. Si es cliente del sector académico y sin ánimo de lucro, consulte nuestros precios especiales.
Especificaciones
Especificaciones
| Entrada del ensayo | Gen informador de beta lactamasa a base de células |
| Estado de célula | Células divisoras |
| Contenido y almacenamiento | Las líneas de células CellSensor™ se envían en hielo seco. Se debe almacenar en nitrógeno líquido inmediatamente después de su recepción, o descongelar para su uso inmediato. |
| Descripción | Línea celular CellSensor™ AP-1-bla HEK293T, 1 vial, cantidad de células ∽ 2 000 000 células/vial a 2 000 000 células/ml, línea celular AP-1-bla HEK293T, método de detección fluorescente, objetivo quimiomodulable CellSensor™, propiedades de crecimiento adherentes, almacenamiento en nitrógeno líquido |
| Método de detección | Fluorescente |
| Para utilizar con (aplicación) | Farmacología y biofarmacología, descubrimiento y desarrollo de fármacos, identificación y validación de dianas y secuencias líder, biología de vías, ensayos celulares de análisis de vías, ensayos celulares de vías CellSensor™ |
| Incluye | gen indicador de beta-lactamasa bajo control del elemento de respuesta AP-1 integrado de forma estable en células HEK293T |
| Línea de productos | CellSensor |
| Cantidad | 1 vial |
| Tipo de muestra | AP-1-bla HEK293T |
| Mostrar más |