Learn More
Thermo Scientific™ CellSensor™ AP-1-bla A375 Cell Line
Código de producto. 10732924
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 vial
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
10732924 1 vial cada uno
1 options
Código de producto. 10732924 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor K1660
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 07-09-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
The CellSensor™ AP1-bla A375 cell line contains a beta-lactamase reporter gene under control of the AP1 response element stably integrated into A375 cells.
La línea celular CellSensor® AP1-bla A375 contiene un gen indicador de betalactamasa bajo control del elemento de respuesta AP1 integrado de forma estable en las células A375. Las células A375 son células cancerosas de melanoma humano que contienen la mutación V600E de B-Raf endógena, lo que lleva a la activación constitutiva de la cinasa B-Raf. La línea celular CellSensor® AP1-bla A375 es una población clónica aislada por citometría de flujo basada en la expresión constitutiva de la betalactamasa. Esta línea celular se ha validado con varios inhibidores de Raf de moléculas pequeñas, así como con ARNip de Stealth RNAi™ para B-Raf. Esta línea celular también se ha probado para determinar el rendimiento del ensayo en condiciones variables, incluidos la concentración de DMSO, el número de células, el tiempo de incubación de compuestos y el tiempo de carga del sustrato, y se ha validado para las concentraciones del factor Zfi e IC50 del inhibidor I de Raf1. La familia de genes RAF (RAF1, A-RAF y B-RAF) codifica las quinasas de proteínas de serina/treonina estrechamente relacionadas que son efectoras importantes de la activación de Ras. Raf1 y A-Raf rara vez mutan, mientras que las mutaciones en B-Raf son frecuentes en los cánceres humanos, especialmente en el melanoma. El B-Raf muta en aproximadamente el 70 % de los melanomas humanos, en el 35-70 % de los carcinomas papilares tiroideos y, con menos frecuencia, en los carcinomas pulmonares y colorrectales. Las mutaciones se encuentran principalmente en el dominio de la cinasa B-Raf y, en los melanomas, la gran mayoría son mutaciones V600E de sentido alterado que conducen a la activación de la cinasa B-Raf. La activación constitutiva de B-Raf por V600E puede conducir directamente a la activación de la vía de señalización de Mek/MAPK. Por lo tanto, la inhibición de la señalización de B-Raf/Mek/MAPK podría ser una forma potencial de tratar los melanomas y otros tumores con mutación en B-Raf.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Entrada del ensayo Gen informador de beta lactamasa a base de células
Estado de célula Células divisoras
Contenido y almacenamiento Las líneas de células CellSensor™ se envían en hielo seco. Se debe almacenar en nitrógeno líquido inmediatamente después de su recepción, o descongelar para su uso inmediato.
Para utilizar con (aplicación) Vía de señalización
Línea de productos CellSensor
Cantidad 1 vial
Entrada diana Vía de MAPK, V600E de BRAF
Tipo Células en proceso de división
System Type CellSensor™
Druggable Target Ruta de señalización