Learn More
Invitrogen™ Cells-to-CT™ Bulk Fast Advanced RT Reagents
GREENER_CHOICE
Código de producto. 16396542
Click to view available options
Cantidad:
2500 reactions
Tamaño de la unidad:
2500 reacciones
Código de producto. 16396542
Marca: Invitrogen™ A39110
Includes
Mezcla de enzimas de RT Cells-to-Ct 20X Fast Advanced y tampón de RT 2X
Los reactivos de RT a granel Cells-to-CT Invitrogen Fast Advanced son versiones de gran cantidad disponibles por separado de los reactivos utilizados para la transcripción inversa (RT) en el kit Cells-to-CT TaqMan Fast Advanced y en el kit Cells-to-CT SYBR Green Fast Advanced (mezcla de enzimas de RT 20X y tampón de RT 20X).
Los reactivos de RT a granel Cells-to-CT Invitrogen Fast Advanced son versiones de gran cantidad disponibles por separado de los reactivos utilizados para la transcripción inversa (RT) en el kit Cells-to-CT TaqMan Fast Advanced y en el kit Cells-to-CT SYBR Green Fast Advanced (mezcla de enzimas de RT 20X y tampón de RT 20X).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Concentración 20X
Contenido y almacenamiento • 6,8 ml de la mezcla de enzimas de RT Fast Advanced 20X
• 68 ml del tampón de RT Fast Advanced 2X
Almacenar a una temperatura de entre -5° y -30 °C.
Método de detección Sonda de cebado
GC-Rich PCR Performance Alto
Velocidad de reacción Fast
Características ecológicas Menos recursos utilizados y menos residuos, menos peligroso
Compatibilidad de alto rendimiento Compatible con alto rendimiento
Línea de productos Cells-to-CT
Tipo de producto Reactivo de Rt avanzado a granel
Cantidad 2500 reactions
Condiciones de envío Hielo seco
Suficiente para 2500 reacciones
Para utilizar con (aplicación) Expresión génica
Fidelidad (frente a Taq) 20X
N.º de reacciones 2500 reacciones
Diana de purificación Lisado
Tipo de muestra Celda
Volumen 68 mL