Learn More
Molecular Probes™ CellROX™ Orange Flow Cytometry Assay Kit
Descripción
El kit de ensayos de citometría de flujo CellROX™ Orange permite detectar especies reactivas de oxígeno (ROS) en células vivas mediante la citometría de flujo. El kit incluye el nuevo reactivo CellROX™ Orange, la tinción de células muertas SYTOX™ Red, N-acetilcisteína (un antioxidante para el control negativo) y la solución de hidroperóxido de butilo terciario (TBHP, un inductor de ROS).
Consulte una guía de selección para todos los reactivos y kits CellROX™.
El kit de ensayos de citometría de flujo CellROX™ Orange incluye:
Sonda fluorogénica formulada para la citometría de flujo que se oxida en presencia de ROS
Compatibilidad multicolor: apenas existe solapamiento con los fluoróforos que se excitan con otras líneas de láser, lo que facilita el multiplexing con otros reactivos
Protocolo sencillo: las células se pueden teñir en medios completos o en otros tampones adecuados, por lo que no es necesario utilizar medios sin suero
El reactivo de detección CellROX™ Orange es permeable a las células y no fluorescente o muy débilmente fluorescente mientras está en el estado reducido. Tras la oxidación, el reactivo exhibe una intensa señal fluorogénica que tiene una absorción/emisión máximas de 545/565 nm y que se mantiene localizada en el citoplasma. Cuando se utiliza junto con la tinción de células muertas SYTOX™ Red, las células con y sin estrés oxidativo se pueden distinguir con fiabilidad de las células muertas con ayuda de un citómetro de flujo.
Consulte una guía de selección para todos los reactivos y kits CellROX™.
El kit de ensayos de citometría de flujo CellROX™ Orange incluye:
El reactivo de detección CellROX™ Orange es permeable a las células y no fluorescente o muy débilmente fluorescente mientras está en el estado reducido. Tras la oxidación, el reactivo exhibe una intensa señal fluorogénica que tiene una absorción/emisión máximas de 545/565 nm y que se mantiene localizada en el citoplasma. Cuando se utiliza junto con la tinción de células muertas SYTOX™ Red, las células con y sin estrés oxidativo se pueden distinguir con fiabilidad de las células muertas con ayuda de un citómetro de flujo.
Especificaciones
Especificaciones
| Formato | Tubo |
| Cantidad | 100 ensayos |
| Excitation/Emission | CellROX naranja: 545/565, SYTO rojo: 640/658 |