Learn More
Cellpath Sistema II HEX™ Tapa del casete
Código de producto. 30226268
Cambiar vista
Click to view available options
Tipo de producto:
Tapa del casete System II HEX
Tamaño de la unidad:
paquete de 25
Código de producto. Tipo de producto Tamaño de la unidad
30226268 Tapa del casete System II HEX paquete de 25
1 options
Código de producto. 30226268 Proveedor Cellpath N.º de proveedor EAW011408A
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    160.97€
    120.70€ / paquete de 25
    Ahorro 40.27€
    25% Descuento
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Para usar en lugar de la tapa de plástico en el sistema II HEX casetes de procesamiento de tejidos. CellPath Sistema de procesamiento de tejidos II HEX La tapa del casete está hecha de acero inoxidable.
Especificaciones
Cantidad 25/Pk.
Material Acero inoxidable
Tipo de producto Tapa del casete System II HEX