Learn More
Cellpath Black Diamond™ Cuchillos de patología desechables
Código de producto. 30226226
Cambiar vista
Click to view available options
Longitud (imperial):
12 in
4 in
4, 6, 8, 10, 12 in
6 in
8 in
Tipo de producto:
Bisturí para cartílago
Cuchilla de recorte
Cuchillo cerebral
Cuchillo macro
Set de cuchillos varios
Tamaño de la unidad:
10 sets
paquete de 10
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Longitud (imperial) Tipo de producto Tamaño de la unidad
30226226 4, 6, 8, 10, 12 in Set de cuchillos varios 10 sets
30226221 4 in Bisturí para cartílago paquete de 10
30226222 6 in Cuchilla de recorte paquete de 10
16368486 8 in Cuchillo macro -
16244822 12 in Cuchillo cerebral -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Código de producto. 30226226 Proveedor Cellpath N.º de proveedor CAA990101A
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    99.25€
    82.01€ / 10 sets
    Ahorro 17.24€
    17% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 09-12-2026
Una alternativa segura y probada para afilar los cuchillos de autopsia. CellPath Black Diamond™ Los cuchillos de patología desechables vienen en una variedad de cinco tamaños que tienen una hoja doblemente afilada de acero inoxidable Sheffield de alta calidad y un mango moldeado con protección para los dedos.
  • Características: Hojas de acero inoxidable Sheffield de doble afilado.
  • Mango moldeado con protección para los dedos para mayor seguridad.
  • La eliminación completa del cuchillo y el mango elimina los problemas de ajuste de la hoja de reemplazo y garantiza un entorno libre de contaminación.
  • Disponible en cinco tipos y longitudes diferentes (cuchillos para cartílago, recorte, macro, pulmón y cerebro) para permitir que el patólogo seleccione fácilmente el tamaño óptimo de cuchillo para cualquier propósito.
  • Se suministra en paquetes de 10 o en un paquete surtido que contiene dos cuchillos de cada tipo y longitud.
Especificaciones
Material de la hoja Acero inoxidable
Tipo de producto Set de cuchillos varios
Longitud (imperial) 4, 6, 8, 10, 12 in
Longitud (métrico) 100, 150, 200, 250, 300 mm
Desechables Un solo uso
Incluye 2 cuchillos de cada longitud