Learn More
Cellpath Black Diamond™ Cuchillos de patología desechables
Código de producto. 30226221
Cambiar vista
Click to view available options
Longitud (imperial):
12 in
4 in
4, 6, 8, 10, 12 in
6 in
8 in
Tipo de producto:
Bisturí para cartílago
Cuchilla de recorte
Cuchillo cerebral
Cuchillo macro
Set de cuchillos varios
Tamaño de la unidad:
10 sets
paquete de 10
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Longitud (imperial) Tipo de producto unitSize
30226221 4 in Bisturí para cartílago paquete de 10
30226222 6 in Cuchilla de recorte paquete de 10
16368486 8 in Cuchillo macro -
16244822 12 in Cuchillo cerebral -
30226226 4, 6, 8, 10, 12 in Set de cuchillos varios 10 sets
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Código de producto. 30226221 Proveedor Cellpath N.º de proveedor CAA040101A
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 11-08-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Una alternativa segura y probada para afilar los cuchillos de autopsia. CellPath Black Diamond™ Los cuchillos de patología desechables vienen en una variedad de cinco tamaños que tienen una hoja doblemente afilada de acero inoxidable Sheffield de alta calidad y un mango moldeado con protección para los dedos.
  • Características: Hojas de acero inoxidable Sheffield de doble afilado.
  • Mango moldeado con protección para los dedos para mayor seguridad.
  • La eliminación completa del cuchillo y el mango elimina los problemas de ajuste de la hoja de reemplazo y garantiza un entorno libre de contaminación.
  • Disponible en cinco tipos y longitudes diferentes (cuchillos para cartílago, recorte, macro, pulmón y cerebro) para permitir que el patólogo seleccione fácilmente el tamaño óptimo de cuchillo para cualquier propósito.
  • Se suministra en paquetes de 10 o en un paquete surtido que contiene dos cuchillos de cada tipo y longitud.
Especificaciones
Material de la hoja Acero inoxidable
Tipo de producto Bisturí para cartílago
Longitud (imperial) 4 in
Longitud (métrico) 10.16 cm
Desechables Un solo uso