Learn More
Cellpath Black Diamond™ Cuchillos de patología desechables
Descripción
- Características: Hojas de acero inoxidable Sheffield de doble afilado.
- Mango moldeado con protección para los dedos para mayor seguridad.
- La eliminación completa del cuchillo y el mango elimina los problemas de ajuste de la hoja de reemplazo y garantiza un entorno libre de contaminación.
- Disponible en cinco tipos y longitudes diferentes (cuchillos para cartílago, recorte, macro, pulmón y cerebro) para permitir que el patólogo seleccione fácilmente el tamaño óptimo de cuchillo para cualquier propósito.
- Se suministra en paquetes de 10 o en un paquete surtido que contiene dos cuchillos de cada tipo y longitud.
Especificaciones
Especificaciones
| Material de la hoja | Acero inoxidable |
| Tipo de producto | Cuchillo cerebral |
| Longitud (imperial) | 12 in |
| Longitud (métrico) | 30.4 cm |
| Desechables | Un solo uso |